Drukuj
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A14152.06 A14152.14 A14152.22
A14152.06EA 549 PLN
A14152.06 A14152.14 A14152.22
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Purity: 99% CAS No.: 1121-31-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 906983 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD00006196
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006196
Numer CAS: 1121-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-329-4
Klasyfikacja Merck : 14,7994