Drukuj
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010 379420050
ACRO379420010EA 164 PLN
ACRO379420010 ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formuła: C₅H₃Cl₂NO
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130246
Numer CAS: 2587-00-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 142 °C
GC ≥97.5 %