2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09
B23960.18
B23960.30
B23960.09EA
413
PLN
B23960.09
B23960.18
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 613-54-7
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 639153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004109
Formuła:
C₁₂H₉BrO Temp. topnienia: 80…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004109 Numer CAS: 613-54-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-348-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |