1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17666.03
L17666.06
L17666.03EA
561
PLN
L17666.03
L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Purity: 95%
CAS No.: 59557-93-6
Molecular Formula: C12H12BrN
Formula Weight: 250.14
Refractive Index: 1.6361
Boiling Point: 137-139°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02093945
Formuła:
C₁₂H₁₂BrN Temp. Wrzenia: 137…139 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,4305 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093945 Numer CAS: 59557-93-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |