Drukuj
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
14022.06 14022.14
14022.06EA 333 PLN
14022.06 14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Purity: 99.9% CAS No.: 12022-99-0 Molecular Formula: FeSi2 Formula Weight: 112.02 Physical Form: -20 Mesh Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016087
Formuła: FeSi₂
Temp. topnienia: 1220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016087
Numer CAS: 12022-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-671-8