Drukuj
Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13115.14 13115.22
13115.14EA 516 PLN
13115.14 13115.22
Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Cobalt disilicide
Purity: 99% CAS No.: 12017-12-8 Molecular Formula: CoSi2 Formula Weight: 115.11 Physical Form: Powder Density: 5.30 Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 1277° MDL No.: MFCD00016021
Formuła: CoSi₂
Temp. topnienia: 1277 °C
Gęstość: 5,30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016021
Numer CAS: 12017-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 234-616-8