Drukuj
Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Iron phosphide
43486.09 43486.18
43486.09EA 1310 PLN
43486.09 43486.18
Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Triiron phosphide
Purity: 99.5% CAS No.: 12023-53-9 Molecular Formula: Fe3P Formula Weight: 198.51 Physical Form: -40 Mesh Powder
Formuła: Fe₃P
MW: 198.51 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799762
Numer CAS: 12023-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-682-8