Drukuj
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
358730100 358730250
ACRO358730100EA 182 PLN
ACRO358730100 ACRO358730250
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate 99%
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Formuła: B₂F₈Ni·6H₂O
MW: 340.394 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150259
Numer CAS: 15684-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-753-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %