Drukuj
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14020.04 14020.09
14020.04EA 292 PLN
14020.04 14020.09
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Trimanganese diphosphide
Purity: 99% CAS No.: 12263-33-1 Molecular Formula: Mn3P2 (mixture of MnP & Mn2P) Formula Weight: 226.75 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064736
Formuła: Mn₃P₂
Temp. topnienia: 1095 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064736
Numer CAS: 12263-33-1