Drukuj
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
12151.18 12151.30
12151.18EA 545 PLN
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Purity: 99+% CAS No.: 12018-09-6 Molecular Formula: CrSi2 Formula Weight: 108.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00168070
Formuła: CrSi₂
Temp. topnienia: 1490 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168070
Numer CAS: 12018-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-633-0