Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13100.14
13100.22
13100.14EA
781
PLN
13100.14
13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85%
CAS No.: 12034-80-9
Molecular Formula: NbSi2
Formula Weight: 149.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.7
Melting Point: 1950°
MDL No.: MFCD00151537
Formuła:
NbSi₂ Temp. topnienia: 1950 °C Gęstość: 5,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151537 Numer CAS: 12034-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-812-3 |