Niobium nitride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12146.09
12146.18
12146.09EA
663
PLN
12146.09
12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
CAS No.: 24621-21-4
Molecular Formula: NbN
Formula Weight: 106.92
Physical Form: Powder
Density: 8.40
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016239
Formuła:
NNb Temp. topnienia: 2573 °C Gęstość: 8,40 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016239 Numer CAS: 24621-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-362-5 |