Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13088.18
13088.30
13088.18EA
1400
PLN
13088.18
13088.30
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), proszek
Titanium disilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12039-83-7
Molecular Formula: Si2Ti
Formula Weight: 104.07
Physical Form: -200 Mesh Powder
Appearance: Grey
Melting Point: 1760°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00151541
Formuła:
Si₂Ti Temp. topnienia: 1760 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151541 Numer CAS: 12039-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-904-3 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |