Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Titanium silicide
13087.18
13087.30
13087.18EA
1090
PLN
13087.18
13087.30
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12067-57-1
Molecular Formula: Ti5Si3
Formula Weight: 323.76
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD01310208
Formuła:
Si₃Ti₅ MW: 323.76 g/mol Temp. topnienia: 2130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01310208 Numer CAS: 12067-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-082-9 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 III |