Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Titanium aluminide
22895.14
22895.22
22895.14EA
1060
PLN
22895.14
22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12004-78-3
Molecular Formula: TiAl3
Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00054094
Formuła:
Al₃Ti Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054094 Numer CAS: 12004-78-3 Numer WE (dawny EINECS): 234-461-6 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 II |