Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88393.09
88393.18
88393.09EA
665
PLN
88393.09
88393.18
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12003-96-2
Molecular Formula: TiAl
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00210656
Formuła:
AlTi Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210656 Numer CAS: 12003-96-2 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |