Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
35669.18
35669.30
35669.18EA
818
PLN
35669.18
35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Calcium wolframate
Purity: 99.78%
CAS No.: 7790-75-2
Molecular Formula: CaWO4
Formula Weight: 287.93
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00010913
Formuła:
CaO₄W Temp. topnienia: 1620 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010913 Numer CAS: 7790-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-219-4 Klasyfikacja Merck : 14,1712 |