Calcium wolframate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13051.14
13051.22
13051.36
13051.14EA
528
PLN
13051.14
13051.22
13051.36
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Purity: 98%
CAS No.: 7790-75-2
Molecular Formula: CaWO4
Formula Weight: 287.93
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00010913
Formuła:
CaO₄W Temp. topnienia: 1620 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010913 Numer CAS: 7790-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-219-4 Klasyfikacja Merck : 14,1712 |