Drukuj
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
89018.36 89018.A3
89018.36EA 507 PLN
89018.36 89018.A3
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Molecular Formula: MgSiF6.xH2O Formula Weight: 166.39(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.788 Melting Point: 120° dec. UN No.: 2853 MDL No.: MFCD00016196
Formuła: F₆MgSi·H₂O
Gęstość: 1,788
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016196
Numer CAS: 16949-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-022-2
Jednostka: 2853
ADR: 6.1,III