Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13189.0C
A13189.0E
A13189.36
A13189.0CEA
2030
PLN
A13189.0C
A13189.0E
A13189.36
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 18972-56-0
Molecular Formula: MgSiF6.6H2O
Formula Weight: 274.47 (166.39anhy)
Odour: Odourless
UN No.: 2853
MDL No.: MFCD00150250
Formuła:
F₆MgSi·6H₂O Gęstość: 1,79 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150250 Numer CAS: 18972-56-0 Numer WE (dawny EINECS): 241-022-2 Jednostka: 2853 ADR: 6.1,III |