Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45518.09
45518.18
45518.30
45518.09EA
470
PLN
45518.09
45518.18
45518.30
Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium silicide
Purity: 99.99%
CAS No.: 22831-39-6
Molecular Formula: Mg2Si
Formula Weight: 76.71
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 2.0
Appearance: Blue-grey
Melting Point: 1102°
Merck Reference: 14,5688
UN No.: 2624
MDL No.: MFCD00016202
Formuła:
Mg₂Si Temp. topnienia: 1102 °C Gęstość: 2,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016202 Numer CAS: 22831-39-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-254-5 Jednostka: 2624 ADR: 4.3,II Klasyfikacja Merck : 14,5688 |