Drukuj
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11575.14 A11575.22 A11575.36
A11575.14EA 484 PLN
A11575.14 A11575.22 A11575.36
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
CAS No.: 51312-42-6 Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2946.12(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00151658
Formuła: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
Temp. topnienia: 350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151658
Numer CAS: 51312-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 257-132-9