Drukuj
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H26254.06 H26254.03
H26254.06EA 2100 PLN
H26254.06 H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
Cyclopropylboronic acid
Purity: 85% CAS No.: 411235-57-9 Molecular Formula: C3H7BO2 Formula Weight: 85.90 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 90-95° MDL No.: MFCD04038750
Formuła: C₃H₇BO₂
Temp. topnienia: 90…95 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04038750
Numer CAS: 411235-57-9