2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08445.06
L08445.14
L08445.06EA
419
PLN
L08445.06
L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 105536-22-9
Molecular Formula: C15H25NO2S
Formula Weight: 283.44
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2658523
Formuła:
C₁₅H₂₅NO₂S Temp. topnienia: 113…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051975 Numer CAS: 105536-22-9 |