Drukuj
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19345.03 L19345.06
L19345.03EA 527 PLN
L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3541-37-5 Molecular Formula: C9H6OS Formula Weight: 162.21 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 135-136°/8mm MDL No.: MFCD01075041
Formuła: C₉H₆OS
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075041
Numer CAS: 3541-37-5