Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
A13492.03 A13492.06 A13492.14
A13492.03EA 252 PLN
A13492.03 A13492.06 A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 26107-82-4 Molecular Formula: C9H6F6N2O Formula Weight: 272.15 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 2596448
Formuła: C₉H₆F₆N₂O
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051848
Numer CAS: 26107-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-462-1