Drukuj
Salicylaldehyde azine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Salicylaldazine
A10527.09 A10527.18
A10527.09EA 711 PLN
A10527.09 A10527.18
Salicylaldehyde azine ≥97%
Salicylaldehyde azine
Purity: 97% CAS No.: 959-36-4 Molecular Formula: C14H12N2O2 Formula Weight: 240.26 Melting Point: 216-222° Beilstein Reference: 1913597
Formuła: C₁₄H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 216…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043496
Numer CAS: 959-36-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-500-0