4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05724.03
L05724.06
L05724.03EA
195
PLN
L05724.03
L05724.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 339-59-3
Molecular Formula: C8H7F3N2O
Formula Weight: 204.15
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1968848
Formuła:
C₈H₇F₃N₂O Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051703 Numer CAS: 339-59-3 |