4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
L10242.03
L10242.MD
L10242.03EA
714
PLN
L10242.03
L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 58808-59-6
Molecular Formula: C9H5F3O3
Formula Weight: 218.13
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 2728778
Formuła:
C₉H₅F₃O₃ Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052340 Numer CAS: 58808-59-6 |