4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32158.MD
H32158.03
H32158.MDEA
611
PLN
H32158.MD
H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 320-42-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD06797340
Formuła:
C₈H₄F₃NO Temp. topnienia: 120…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797340 Numer CAS: 320-42-3 |