Drukuj
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A19196.03 A19196.06 A19196.14
A19196.03EA 266 PLN
A19196.03 A19196.06 A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 28026-96-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 266-207° MDL No.: MFCD00002514
Formuła: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Temp. topnienia: 266…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002514
Numer CAS: 28026-96-2