Drukuj
Tolbutamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B21698.09 B21698.18 B21698.30
B21698.09EA 333 PLN
B21698.09 B21698.18 B21698.30
Tolbutamide ≥98%
Tolbutamide
Purity: 98% CAS No.: 64-77-7 Molecular Formula: C12H18N2O3S Formula Weight: 270.35 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1984428 Merck Reference: 14,9507 MDL No.: MFCD00027169
Formuła: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027169
Numer CAS: 64-77-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-594-3
Klasyfikacja Merck : 14,9507