Drukuj
5-Acetylsalicylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Acetyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-Acetylsalicylic Acid
A11663.06 A11663.14 A11663.22
A11663.06EA 522 PLN
A11663.06 A11663.14 A11663.22
5-Acetylsalicylic acid ≥98%
5-Acetylsalicylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 13110-96-8 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 2096968 MDL No.: MFCD00013978
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.15 g/mol
Temp. topnienia: 214…216 °C
Temp. Zapłonu: 250 °C (482 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013978
Numer CAS: 13110-96-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-037-6