Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10215.14
A10215.22
A10215.14EA
538
PLN
A10215.14
A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 16475-90-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 2643824
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040924 Numer CAS: 16475-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 240-532-2 |