Drukuj
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28604.06 H28604.03
H28604.06EA 982 PLN
H28604.06 H28604.03
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 145349-62-8 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD03411936
Formuła: C₇H₈BClO₂
Temp. topnienia: 198…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411936
Numer CAS: 145349-62-8