Drukuj
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Methyl-3-nitrophenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
L17052.06 L17052.03
L17052.06EA 677 PLN
L17052.06 L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 80500-27-2 Molecular Formula: C7H8BNO4 Formula Weight: 180.96 Melting Point: ca 250° Beilstein Reference: 3279018
Formuła: C₇H₈BNO₄
MW: 180.96 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191550
Numer CAS: 80500-27-2