4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
H51123.03
H51123.06
H51123.14
H51123.03EA
416
PLN
H51123.03
H51123.06
H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 302348-51-2
Molecular Formula: C13H19BO3
Formula Weight: 234.10
MDL No.: MFCD09837617
Formuła:
C₁₃H₁₉BO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09837617 Numer CAS: 302348-51-2 |