3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS No.: 443776-76-9
Molecular Formula: C13H19BO3
Formula Weight: 234.10
MDL No.: MFCD09266196
Formuła:
C₁₃H₁₉BO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09266196 Numer CAS: 443776-76-9 |