Drukuj
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 429 PLN
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 77123-57-0 Molecular Formula: C12H14OSi Formula Weight: 202.33 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02093765
Formuła: C₁₂H₁₄OSi
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093765
Numer CAS: 77123-57-0