Drukuj
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
L14067.03 L14067.06
L14067.03EA 212 PLN
L14067.03 L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Purity: 98% CAS No.: 2103-99-3 Molecular Formula: C9H7ClN2S Formula Weight: 210.69 Melting Point: 168-170° Beilstein Reference: 153889
Formuła: C₉H₇ClN₂S
MW: 210.69 g/mol
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047058
Numer CAS: 2103-99-3