5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22178.09
B22178.18
B22178.30
B22178.09EA
217
PLN
B22178.09
B22178.18
B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Purity: 95%
CAS No.: 35453-19-1
Molecular Formula: C8H4I3NO4
Formula Weight: 558.84
Melting Point: 265-270°
MDL No.: MFCD00190167
Formuła:
C₈H₄I₃NO₄ Temp. topnienia: 265…270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190167 Numer CAS: 35453-19-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-575-4 |