Drukuj
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22048.09 B22048.18
B22048.09EA 359 PLN
B22048.09 B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99% CAS No.: 4068-75-1 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Melting Point: 75-78° MDL No.: MFCD00016462
Formuła: C₈H₇IO₃
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016462
Numer CAS: 4068-75-1