Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
B25438.14
B25438.06
B25438.14EA
1250
PLN
B25438.14
B25438.06
Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Methyl-4-iodsalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 18179-39-0
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06797864
Formuła:
C₈H₇IO₃ MW: 278.05 g/mol Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797864 Numer CAS: 18179-39-0 |