Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
H26180.03 H26180.06 H26180.14
H26180.03EA 408 PLN
H26180.03 H26180.06 H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 133115-72-7 Molecular Formula: C7H7F3N2O.HCl Formula Weight: 228.60 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00053033
Formuła: C₇H₈ClF₃N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053033
Numer CAS: 133115-72-7
Numer WE (dawny EINECS): None