Methyl thiosalicylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 2-mercaptobenzoate
H28400.14
H28400.06
H28400.14EA
1740
PLN
H28400.14
H28400.06
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Purity: 97%
CAS No.: 4892-02-8
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Flash Point:
Formuła:
C₈H₈O₂S MW: 168.21 g/mol Temp. Wrzenia: 98…100 °C (2 mmHg) Gęstość: 1.223 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060678 Numer CAS: 4892-02-8 |