Drukuj
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09 L03855.18
L03855.09EA 302 PLN
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98% CAS No.: 5446-02-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 134°/7mm MDL No.: MFCD00008424
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 134 °C (7 mmHg)
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008424
Numer CAS: 5446-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-657-5