Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
L05687.09
L05687.04
L05687.09EA
2350
PLN
L05687.09
L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 63435-16-5
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 608716
Formuła:
C₈H₉NO₃ MW: 167.17 g/mol Temp. topnienia: 118…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017093 Numer CAS: 63435-16-5 |