Drukuj
4-Phenoxybenzonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B25364.04 B25364.09
B25364.04EA 217 PLN
B25364.04 B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 3096-81-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017346
Formuła: C₁₃H₉NO
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017346
Numer CAS: 3096-81-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III