Drukuj
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B22157.06 B22157.14 B22157.22
B22157.06EA 355 PLN
B22157.06 B22157.14 B22157.22
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2863-98-1 Molecular Formula: C7H7N3.HCl Formula Weight: 169.61 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 3565486
Formuła: C₇H₈ClN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673994
Numer CAS: 2863-98-1