3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10175.06
A10175.14
A10175.06EA
511
PLN
A10175.06
A10175.14
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 175135-74-7
Molecular Formula: C6H62FN2.HCl
Formula Weight: 197.04
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00052267
Formuła:
C₆H₇Cl₂FN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052267 Numer CAS: 175135-74-7 |